Print…
2-(Cyclopropylmethoxy)pyridine-3-boronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR908399-1G OR908399-5G
APOSOR908399-1GEA 290 EUR
APOSOR908399-1G APOSOR908399-5G
2-(Cyclopropylmethoxy)pyridine-3-boronic acid 98%
2-(Cyclopropylmethoxy)pyridine-3-boronic acid
Fórmula: C₉H₁₂BNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18258839
Número CAS: 1621416-45-2