Print…
3-Cyano-4-methoxyphenylboronic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR908389-1G OR908389-5G
APOSOR908389-1GEA 202 EUR
APOSOR908389-1G APOSOR908389-5G
3-Cyano-4-methoxyphenylboronic acid 95%
3-Cyano-4-methoxyphenylboronic acid
Fórmula: C₈H₈BNO₃
Peso Molecular: 176.965 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10697415
Número CAS: 911210-48-5