Print…
methyl tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylate
OR908366-1G OR908366-5G
APOSOR908366-1GEA 95.7 EUR
APOSOR908366-1G APOSOR908366-5G
methyl tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylate 98%
methyl tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylate
Fórmula: C₇H₁₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12198853
Número CAS: 84355-44-2