Print…
tert-Butyl N-[2-(dimethylamino)ethyl]carbamate 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR908338-1G OR908338-5G
APOSOR908338-1GEA 227 EUR
APOSOR908338-1G APOSOR908338-5G
tert-Butyl N-[2-(dimethylamino)ethyl]carbamate 96%
tert-Butyl N-[2-(dimethylamino)ethyl]carbamate
Fórmula: C₉H₂₀N₂O₂
Peso Molecular: 188.267 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08729296
Número CAS: 196200-04-1