Print…
(2-methylnaphthalen-1-yl)boronic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR908295-1G OR908295-250MG
APOSOR908295-1GEA 91.5 EUR
APOSOR908295-1G APOSOR908295-250MG
(2-methylnaphthalen-1-yl)boronic acid 95%
(2-methylnaphthalen-1-yl)boronic acid
Fórmula: C₁₁H₁₁BO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03452758
Número CAS: 103989-84-0