Print…
2-formyl-3-methoxyphenylboronic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (2-Formyl-3-methoxyphenyl)boronic acid
OR908289-1G OR908289-5G
APOSOR908289-1GEA 94.4 EUR
APOSOR908289-1G APOSOR908289-5G
2-formyl-3-methoxyphenylboronic acid 95%
2-formyl-3-methoxyphenylboronic acid
Fórmula: C₈H₉BO₄
Peso Molecular: 179.966 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01319042
Número CAS: 958030-46-1