Print…
4-Bromo-3-(hydroxymethyl)benzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR908216-1G OR908216-250MG
APOSOR908216-1GEA 293 EUR
APOSOR908216-1G APOSOR908216-250MG
4-Bromo-3-(hydroxymethyl)benzoic acid 97%
4-Bromo-3-(hydroxymethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₇BrO₃
Peso Molecular: 231.043 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16249537
Número CAS: 790230-04-5