Print…
3-tert-Butyl-4-hydroxybenzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-(tert-Butyl)-4-hydroxybenzoic acid
OR908194-1G OR908194-5G
APOSOR908194-1GEA 88.6 EUR
APOSOR908194-1G APOSOR908194-5G
3-tert-Butyl-4-hydroxybenzoic acid 97%
3-tert-Butyl-4-hydroxybenzoic acid
Fórmula: C₁₁H₁₄O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016535
Número CAS: 66737-88-0