Print…
4-Cyano-N-methylbenzamide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR908189-1G OR908189-5G
APOSOR908189-1GEA 219 EUR
APOSOR908189-1G APOSOR908189-5G
4-Cyano-N-methylbenzamide 98%
4-Cyano-N-methylbenzamide
Fórmula: C₉H₈N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03550597
Número CAS: 36268-62-9