Print…
4-(Isopropylsulphanyl)benzoic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR908181-1G OR908181-5G
APOSOR908181-1GEA 270 EUR
APOSOR908181-1G APOSOR908181-5G
4-(Isopropylsulphanyl)benzoic acid 96%
4-(Isopropylsulphanyl)benzoic acid
Fórmula: C₁₀H₁₂O₂S
Peso Molecular: 196.266 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09735126
Número CAS: 13205-50-0