Print…
Methyl 3-formyl-5-methylbenzoate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR908164-1G OR908164-250MG
APOSOR908164-1GEA 948 EUR
APOSOR908164-1G APOSOR908164-250MG
Methyl 3-formyl-5-methylbenzoate 97%
Methyl 3-formyl-5-methylbenzoate
Fórmula: C₁₀H₁₀O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22544349
Número CAS: 1205514-72-2