Print…
t-Butyl methyl fumarate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR908127-1G OR908127-5G
APOSOR908127-1GEA 122 EUR
APOSOR908127-1G APOSOR908127-5G
t-Butyl methyl fumarate 97%
t-Butyl methyl fumarate
Fórmula: C₉H₁₄O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD26383412
Número CAS: 55556-66-6