Print…
Methyl 5-cyano-2-methoxybenzoate 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR908117-1G OR908117-250MG
APOSOR908117-1GEA 273 EUR
APOSOR908117-1G APOSOR908117-250MG
Methyl 5-cyano-2-methoxybenzoate 96%
Methyl 5-cyano-2-methoxybenzoate
Fórmula: C₁₀H₉NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11044990
Número CAS: 40757-12-8