3-Bromo-4-(hydroxymethyl)benzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
3-Bromo-4-hydroxymethylbenzonitrile
OR908106-1G
OR908106-250MG
APOSOR908106-1GEA
130
EUR
APOSOR908106-1G
APOSOR908106-250MG
3-Bromo-4-(hydroxymethyl)benzonitrile 98%
3-Bromo-4-(hydroxymethyl)benzonitrile
Fórmula:
C₈H₆BrNO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD09907613 Número CAS: 90110-98-8 |