Print…
N-(3-Cyanophenyl)cyclopropanecarboxamide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR908089-1G OR908089-5G
APOSOR908089-1GEA 190 EUR
APOSOR908089-1G APOSOR908089-5G
N-(3-Cyanophenyl)cyclopropanecarboxamide 95%
N-(3-Cyanophenyl)cyclopropanecarboxamide
Fórmula: C₁₁H₁₀N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03159449
Número CAS: 101946-36-5