4-Formyl-3-methylbenzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR908061-1G
OR908061-5G
APOSOR908061-1GEA
290
EUR
APOSOR908061-1G
APOSOR908061-5G
4-Formyl-3-methylbenzoic acid 97%
4-Formyl-3-methylbenzoic acid
Fórmula:
C₉H₈O₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD20660431 Número CAS: 24078-23-7 |