Print…
Methyl 5-methoxy-2-methylbenzoate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR908053-1G OR908053-5G
APOSOR908053-1GEA 33.5 EUR
APOSOR908053-1G APOSOR908053-5G
Methyl 5-methoxy-2-methylbenzoate 98%
Methyl 5-methoxy-2-methylbenzoate
Fórmula: C₁₀H₁₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11045607
Número CAS: 73502-03-1