Print…
Methyl 2-chloro-5-hydroxybenzoate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR907999-1G OR907999-250MG OR907999-5G
APOSOR907999-1GEA 149 EUR
APOSOR907999-1G APOSOR907999-250MG APOSOR907999-5G
Methyl 2-chloro-5-hydroxybenzoate 97%
Methyl 2-chloro-5-hydroxybenzoate
Fórmula: C₈H₇ClO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10698699
Número CAS: 247092-10-0