Print…
4-(Ethylcarbamoyl)benzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR907989-1G OR907989-5G
APOSOR907989-1GEA 183 EUR
APOSOR907989-1G APOSOR907989-5G
4-(Ethylcarbamoyl)benzoic acid 98%
4-(Ethylcarbamoyl)benzoic acid
Fórmula: C₁₀H₁₁NO₃
Peso Molecular: 193.199 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12173485
Número CAS: 167627-38-5