Print…
Methyl 3-(2-bromoacetyl)benzoate 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR907935-1G OR907935-5G
APOSOR907935-1GEA 134 EUR
APOSOR907935-1G APOSOR907935-5G
Methyl 3-(2-bromoacetyl)benzoate 96%
Methyl 3-(2-bromoacetyl)benzoate
Fórmula: C₁₀H₉BrO₃
Ponto de Fusão: 68…70 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09834617
Número CAS: 27475-19-0