Print…
4-(Acetamidomethyl)benzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR907934-1G OR907934-5G
APOSOR907934-1GEA 270 EUR
APOSOR907934-1G APOSOR907934-5G
4-(Acetamidomethyl)benzoic acid 98%
4-(Acetamidomethyl)benzoic acid
Fórmula: C₁₀H₁₁NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06655692
Número CAS: 1205-58-9