Print…
1,3-benzoxazole-5-carboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Benzo[d]oxazole-5-carboxylic acid
OR907912-1G OR907912-250MG
APOSOR907912-1GEA 249 EUR
APOSOR907912-1G APOSOR907912-250MG
1,3-benzoxazole-5-carboxylic acid 98%
1,3-benzoxazole-5-carboxylic acid
Fórmula: C₈H₅NO₃
Peso Molecular: 163.13 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09954950
Número CAS: 15112-41-1