Print…
(E)-Ethyl 3-(thiophen-3-yl)acrylate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ethyl 3-(thiophen-3-yl)acrylate
OR907901-1G OR907901-5G
APOSOR907901-1GEA 62.5 EUR
APOSOR907901-1G APOSOR907901-5G
(E)-Ethyl 3-(thiophen-3-yl)acrylate 98%
(E)-Ethyl 3-(thiophen-3-yl)acrylate
Fórmula: C₉H₁₀O₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07778410
Número CAS: 50266-60-9