Print…
2-Isopropoxy-2-phenylacetic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR907836-1G OR907836-250MG
APOSOR907836-1GEA 400 EUR
APOSOR907836-1G APOSOR907836-250MG
2-Isopropoxy-2-phenylacetic acid 97%
2-Isopropoxy-2-phenylacetic acid
Fórmula: C₁₁H₁₄O₃
Peso Molecular: 194.227 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16661867
Número CAS: 5394-87-6