Print…
(E)-3-Iodoacrylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR907662-10G OR907662-1G OR907662-5G
APOSOR907662-10GEA 1010 EUR
APOSOR907662-10G APOSOR907662-1G APOSOR907662-5G
(E)-3-Iodoacrylic acid 97%
(E)-3-Iodoacrylic acid
Fórmula: C₃H₃IO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09265244
Número CAS: 6372-02-7