Print…
2-(2-Methoxyethoxy)pyridine-5-boronic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-(2-Methoxyethoxy)-pyridine-5-boronic acid, (6-(2-Methoxyethoxy)pyridin-3-yl)boronic acid
OR907503-1G OR907503-5G
APOSOR907503-1GEA 143 EUR
APOSOR907503-1G APOSOR907503-5G
2-(2-Methoxyethoxy)pyridine-5-boronic acid 96%
2-(2-Methoxyethoxy)pyridine-5-boronic acid
Fórmula: C₈H₁₂BNO₄
Peso Molecular: 196.996 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD26045258
Número CAS: 1282378-03-3