Print…
4-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid hydrochloride ≥96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: [4-(Morpholin-4-ylmethyl)phenyl]boronic acid hydrochloride, (4-(Morpholinomethyl)phenyl)boronic acid hydrochloride
OR907494-1G OR907494-250MG
APOSOR907494-1GEA 101 EUR
APOSOR907494-1G APOSOR907494-250MG
4-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid hydrochloride ≥96%
4-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid hydrochloride
Fórmula: C₁₁H₁₆BNO₃·ClH
Peso Molecular: 257.522 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD16661158
Número CAS: 1335234-36-0