Print…
(2,3,4,5,6-Pentadeuteriophenyl)boronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR907458-1G OR907458-5G
APOSOR907458-1GEA 168 EUR
APOSOR907458-1G APOSOR907458-5G
(2,3,4,5,6-Pentadeuteriophenyl)boronic acid 98%
(2,3,4,5,6-Pentadeuteriophenyl)boronic acid
Fórmula: C₆H₂BD₅O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02093711
Número CAS: 215527-70-1