Print…
[4-(methoxycarbonyl)-3-methylphenyl]boronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (4-(Methoxycarbonyl)-3-methylphenyl)boronic acid, 3-Methyl-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
OR907412-1G OR907412-250MG
APOSOR907412-1GEA 256 EUR
APOSOR907412-1G APOSOR907412-250MG
[4-(methoxycarbonyl)-3-methylphenyl]boronic acid 98%
[4-(methoxycarbonyl)-3-methylphenyl]boronic acid
Fórmula: C₉H₁₁BO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18432535
Número CAS: 603122-81-2