Print…
2-Ethoxy-6-methoxyphenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR907393-10G OR907393-1G OR907393-5G
APOSOR907393-10GEA 754 EUR
APOSOR907393-10G APOSOR907393-1G APOSOR907393-5G
2-Ethoxy-6-methoxyphenylboronic acid 98%
2-Ethoxy-6-methoxyphenylboronic acid
Fórmula: C₉H₁₃BO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28024840
Número CAS: 2377606-71-6