Print…
4-Chloro-5-(methoxycarbonyl)thiophene-2-boronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR907381-250MG OR907381-1G
APOSOR907381-250MGEA 475 EUR
APOSOR907381-250MG APOSOR907381-1G
4-Chloro-5-(methoxycarbonyl)thiophene-2-boronic acid 97%
4-Chloro-5-(methoxycarbonyl)thiophene-2-boronic acid
Fórmula: C₆H₆BClO₄S
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD18311836
Número CAS: 2096331-56-3