Print…
5-Methyl-2-propoxypyridine-3-boronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (5-Methyl-2-propoxypyridin-3-yl)boronic acid
OR907369-1G OR907369-5G
APOSOR907369-1GEA 139 EUR
APOSOR907369-1G APOSOR907369-5G
5-Methyl-2-propoxypyridine-3-boronic acid 98%
5-Methyl-2-propoxypyridine-3-boronic acid
Fórmula: C₉H₁₄BNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18783119
Número CAS: 2096332-40-8