Print…
2-Ethoxy-3-methylpyridine-5-boronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (6-Ethoxy-5-methylpyridin-3-yl)boronic acid
OR907323-1G OR907323-5G
APOSOR907323-1GEA 127 EUR
APOSOR907323-1G APOSOR907323-5G
2-Ethoxy-3-methylpyridine-5-boronic acid 98%
2-Ethoxy-3-methylpyridine-5-boronic acid
Fórmula: C₈H₁₂BNO₃
Peso Molecular: 180.997 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13181608
Número CAS: 1451391-77-7