Print…
2-Amino-4-cyclopropylthiophene-3-carbonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR907319-10G OR907319-1G OR907319-5G
APOSOR907319-10GEA 0 EUR
APOSOR907319-10G APOSOR907319-1G APOSOR907319-5G
2-Amino-4-cyclopropylthiophene-3-carbonitrile 98%
2-Amino-4-cyclopropylthiophene-3-carbonitrile
Fórmula: C₈H₈N₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08752930
Número CAS: 58124-28-0