Print…
1,1-Cyclopropane dimethanol cyclic sulphite 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR906581-25G OR906581-5G
APOSOR906581-25GEA 1290 EUR
APOSOR906581-25G APOSOR906581-5G
1,1-Cyclopropane dimethanol cyclic sulphite 98%
1,1-Cyclopropane dimethanol cyclic sulphite
Fórmula: C₅H₈O₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09832878
Número CAS: 89729-09-9