Print…
2-(5-Methylthiophen-2-yl)acetic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR906497-1G OR906497-250MG
APOSOR906497-1GEA 864 EUR
APOSOR906497-1G APOSOR906497-250MG
2-(5-Methylthiophen-2-yl)acetic acid 95%
2-(5-Methylthiophen-2-yl)acetic acid
Fórmula: C₇H₈O₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02664815
Número CAS: 70624-30-5