Print…
N-Allyl-2-pyrrolidinone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-Allylpyrrolidin-2-one
OR906382-1G OR906382-5G
APOSOR906382-1GEA 74.1 EUR
APOSOR906382-1G APOSOR906382-5G
N-Allyl-2-pyrrolidinone 95%
N-Allyl-2-pyrrolidinone
Fórmula: C₇H₁₁NO
Peso Molecular: 125.168 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00152226
Número CAS: 2687-97-0