Print…
2-(3-Chlorophenyl)piperidine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR906354-1G OR906354-250MG
APOSOR906354-1GEA 462 EUR
APOSOR906354-1G APOSOR906354-250MG
2-(3-Chlorophenyl)piperidine 95%
2-(3-Chlorophenyl)piperidine
Fórmula: C₁₁H₁₄ClN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02663578
Número CAS: 383128-12-9