Print…
Monomethyl 3-methylglutarate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 5-Methoxy-3-methyl-5-oxopentanoic acid
OR905962-100G OR905962-25G
APOSOR905962-100GEA 406 EUR
APOSOR905962-100G APOSOR905962-25G
Monomethyl 3-methylglutarate 98%
Monomethyl 3-methylglutarate
Fórmula: C₇H₁₂O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631203
Número CAS: 27151-65-1