Print…
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethylisocyanide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR905902-1G OR905902-250MG
APOSOR905902-1GEA 683 EUR
APOSOR905902-1G APOSOR905902-250MG
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethylisocyanide 95%
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethylisocyanide
Fórmula: C₁₁H₁₃NO₂
Peso Molecular: 191.226 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02664626
Número CAS: 63609-01-8