Print…
3-[(Methoxymethoxy)methyl]phenylboronic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR905810-1G OR905810-5G
APOSOR905810-1GEA 183 EUR
APOSOR905810-1G APOSOR905810-5G
3-[(Methoxymethoxy)methyl]phenylboronic acid 96%
3-[(Methoxymethoxy)methyl]phenylboronic acid
Fórmula: C₉H₁₃BO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22205753
Número CAS: 2096342-14-0