Print…
Ethyl (2-formyl-1H-pyrrol-1-yl)acetate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ethyl 2-(2-formyl-1H-pyrrol-1-yl)acetate
OR905564-1G OR905564-250MG
APOSOR905564-1GEA 282 EUR
APOSOR905564-1G APOSOR905564-250MG
Ethyl (2-formyl-1H-pyrrol-1-yl)acetate 95%
Ethyl (2-formyl-1H-pyrrol-1-yl)acetate
Fórmula: C₉H₁₁NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08277229
Número CAS: 70582-73-9