Methyl d-4-chlorophenylglycinate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR905392-1G
OR905392-250MG
APOSOR905392-1GEA
435
EUR
APOSOR905392-1G
APOSOR905392-250MG
Methyl d-4-chlorophenylglycinate 95%
Methyl d-4-chlorophenylglycinate
Fórmula:
C₉H₁₀ClNO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD07784110 Número CAS: 43189-43-1 |