Print…
(2R,3S,4R,5S)-1-(But-1-yl)-2-(hydroxymethyl)piperidine-3,4,5-triol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9050T-5MG OR9050T-25MG
APOSOR9050T-5MGEA 415 EUR
APOSOR9050T-5MG APOSOR9050T-25MG
(2R,3S,4R,5S)-1-(But-1-yl)-2-(hydroxymethyl)piperidine-3,4,5-triol
(2R,3S,4R,5S)-1-(But-1-yl)-2-(hydroxymethyl)piperidine-3,4,5-triol
An extremely potent & selective a-D-galactosidase inhibitor. Also a selective inhibitor of GlcCer synthesis.
Fórmula: C₁₀H₂₁NO₄
Ponto de Fusão: 123…124 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00269939
Número CAS: 141206-42-0