Print…
2-Isopropoxynitrobenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR905066-1G OR905066-5G
APOSOR905066-1GEA 102 EUR
APOSOR905066-1G APOSOR905066-5G
2-Isopropoxynitrobenzene 98%
2-Isopropoxynitrobenzene
Fórmula: C₉H₁₁NO₃
Peso Molecular: 181.189 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01657560
Número CAS: 38753-50-3