Print…
2-Butoxypyridine-3-boronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR904977-1G OR904977-5G
APOSOR904977-1GEA 219 EUR
APOSOR904977-1G APOSOR904977-5G
2-Butoxypyridine-3-boronic acid 98%
2-Butoxypyridine-3-boronic acid
Fórmula: C₉H₁₄BNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20441822
Número CAS: 1987879-23-1