4-Methyl-1-(pyrrolidin-2-ylmethyl)piperidine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR904846-100MG
OR904846-1G
OR904846-250MG
APOSOR904846-100MGEA
190
EUR
APOSOR904846-100MG
APOSOR904846-1G
APOSOR904846-250MG
4-Methyl-1-(pyrrolidin-2-ylmethyl)piperidine 95%
4-Methyl-1-(pyrrolidin-2-ylmethyl)piperidine
Fórmula:
C₁₁H₂₂N₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD06653508 Número CAS: 881041-62-9 |