Print…
2-tert-Butylpyrrolidine hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-(tert-Butyl)pyrrolidine hydrochloride
OR904587-100MG OR904587-1G OR904587-250MG
APOSOR904587-100MGEA 209 EUR
APOSOR904587-100MG APOSOR904587-1G APOSOR904587-250MG
2-tert-Butylpyrrolidine hydrochloride 95%
2-tert-Butylpyrrolidine hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₇N·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07357529
Número CAS: 558478-78-7