Print…
(R)-3-(1-Aminoethyl)benzonitrile hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR904431-1G OR904431-250MG
APOSOR904431-1GEA 387 EUR
APOSOR904431-1G APOSOR904431-250MG
(R)-3-(1-Aminoethyl)benzonitrile hydrochloride 95%
(R)-3-(1-Aminoethyl)benzonitrile hydrochloride
Fórmula: C₉H₁₀N₂·ClH
Peso Molecular: 182.65 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11101227
Número CAS: 1286693-23-9