Print…
(S)-Methyl 1-Tritylaziridine-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR904264-5G OR904264-1G
APOSOR904264-5GEA 59.6 EUR
APOSOR904264-5G APOSOR904264-1G
(S)-Methyl 1-Tritylaziridine-2-carboxylate
(S)-Methyl 1-Tritylaziridine-2-carboxylate
Fórmula: C₂₃H₂₁NO₂
Ponto de Fusão: 124…128 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01863736
Número CAS: 75154-68-6